Läs mer
(+/-)-trans-1,2-Diaminocyklohexan, 99 %
Produktkod. 11396926
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396926 250 g 250g
11376926 10 g 10g
11386926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06626.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114,192 g/mol
(± )-trans-1,2-diaminocyklohexan används vid syntes av makrocyklisk [3+3]-hexa-Schiff-bas. Det spelar också en viktig roll vid framställningen av multidentatliga ligander, kirala hjälpämnen och kirala stationära faser. Vidare används det för att framställa [2+2] makrocyklisering genom att reagera med alifatiska dialdehyder. Utöver detta fungerar den som en kiral ligand, som finner tillämpning i asymmetrisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-trans-1,2-Diaminocyklohexan används vid syntes av makrocyklisk [3+3]-hexa-Schiff-bas. Det spelar också en viktig roll vid framställningen av multidentata ligander, kirala hjälpämnen och kirala stationära faser. Vidare används det för att framställa [2+2] makrocyklisering genom att reagera med alifatiska dialdehyder. Utöver detta fungerar den som en kiral ligand, som finner tillämpning i asymmetrisk katalys.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-22-8
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD00063747
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC-namn (IR,2R)-cyklohexan-1,2-diamin
LEDER C1CCC(C(C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Smältpunkt 14 °C till 15 °C
Densitet 0.951
Kokpunkt 89 °C till 90 °C (14 mmHg)
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 3193807
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.