Läs mer
trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraättiksyra monohydrat, 98 %
Produktkod. 10716571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10716571 100 g 100g
10562361 25 g 25g
10782054 500 g 500g
15264644 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10716571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N,N-tetraättiksyra monohydrat, 98%, C14H24N2O9, CAS-nummer-125572-95-4 | CAS: 125572-95-4 | C14H20N2O8 | 344,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125572-95-4
Molekylformel C14H20N2O8
Molekylvikt (g/mol) 344.32
MDL-nummer MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
InChI-nyckel FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonym 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
LEDER [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
Smältpunkt >210,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, IV, 9
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i de vanligaste organiska lösningsmedel, lösliga i alkalilösningar
IUPAC-namn 2-{[(lR,2R)-2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]cyklohexyl](karboxylatometyl)azaniumyl}acetat
Formel vikt 364.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.