Läs mer
trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraättiksyra monohydrat, 98 %
Produktkod. 11499987
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499987 100 g 100g
11489987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22928.22
 Begränsad artikel
I lager
trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraättiksyra monohydrat, 98%, C14H24N2O9, CAS-nummer-125572-95-4 | CAS: 125572-95-4 | C14H20N2O8 | 344,32 g/mol
trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraättiksyramonohydrat är ett analytiskt reagens och ett komplexbildande medel för natrium. Den fungerar som en ligand för att framställa lantanidskiftreagenser. Det är involverat i separationen och bestämning av järn(III)-dimetylditiokarbamat, mangan(II)-etylenbisditiokarbamat och zink(II)-etylenbisditiokarbamat genom känslig kapillär elektroforetisk ultraviolett metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans
-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N′ ,N′ -tetraättiksyramonohydrat är ett analytiskt reagens och ett komplexbildande medel för natrium. Den fungerar som en ligand för att framställa lantanidskiftreagenser. Det är involverat i separationen och bestämning av järn(III)-dimetylditiokarbamat, mangan(II)-etylenbisditiokarbamat och zink(II)-etylenbisditiokarbamat genom känslig kapillär elektroforetisk ultraviolett metod.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i 1N natriumhydroxid och alkalilösningar. Olösligt i de flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125572-95-4
Molekylformel C14H20N2O8
Molekylvikt (g/mol) 344.32
MDL-nummer MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
InChI-nyckel FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonym 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
IUPAC-namn 2-[[(lR,2R)-2-[bis(karboximetyl)amino]cyklohexyl]-(karboximetyl)amino]ättiksyra;hydrat
LEDER [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2226756
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i 1N natriumhydroxid och alkalilösningar. Olöslig i de flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Formel vikt 364,35 (346,34 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.