Läs mer
trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N',N'-tetraättsyra monohydrat, TRC
Produktkod. 30350290
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30350290 5 g
1 options
Produktkod. 30350290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4162235G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
CAS 125572-95-4
Molekylformel C14 H22 N2 O8 . H2 O
Kvantitet 5 g
Synonym Glycine, N,N'-(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, rel- (9CI), Glycine, N,N'-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, trans-(±)-, rel-N,N'-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine hydrate (1:1), trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
LEDER O.OC(=O)CN(CC(=O)O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[[(1R,2R)-2-[bis(karboxymetyl)amino]cyklohexyl]-(karboxymetyl)amino]ättiksyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 364.35
Formel vikt 364.1482