Läs mer
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841941
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841941 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15841941 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8410320025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 125572-95-4
Smältpunkt 213°C
MDL-nummer MFCD00149243
Kvantitet 25 g
Synonym trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic acid monohydrate, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic acid monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 346.33 (Anhydrous Basis)