Läs mer
(±)-trans-1,2-Diaminocyklohexan, TRC
Produktkod. 30367988
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30367988 10 g
1 options
Produktkod. 30367988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41609510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
CAS 1121-22-8
Molekylformel C6H14N2
Kvantitet 10 g
Synonym (1R,2R)-rel-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-trans-Diaminocyclohexane, rel-(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-N,N'-1,2-Cyclohexanediamine, trans-dl-1,2-Diaminocyclohexane
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
LEDER N[C@H]1[C@H](N)CCCC1
IUPAC-namn rac-(1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1157