Läs mer
(±)-trans-1,2-Diaminocyklohexan, TRC
Produktkod. 30355894
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30355894 5 g
1 options
Produktkod. 30355894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4160955G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
CAS 1121-22-8
Molekylformel C6H14N2
Kvantitet 5 g
Synonym (1R,2R)-rel-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-trans-Diaminocyclohexane, rel-(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-N,N'-1,2-Cyclohexanediamine, trans-dl-1,2-Diaminocyclohexane
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
LEDER N[C@H]1[C@H](N)CCCC1
IUPAC-namn rac-(1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1157