Läs mer
trans-1,2-dibensoyletylen, 97 %
Produktkod. 10550201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10550201 5 g 5g
10666544 1 g 1g
10436720 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10550201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112580050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 959-28-4 | C16H12O2 | 236,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 959-28-4
Molekylformel C16H12O2
Molekylvikt (g/mol) 236.27
MDL-nummer MFCD00003083
InChI-nyckel WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
PubChem CID 735960
IUPAC-namn (E)-1,4-difenylbut-2-en-1,4-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1, 2-Dibenzoylethylene
Namnnotering 97%
Smältpunkt 108,0 °C till 112,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCH=CHCOC6H5
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, IV, 2578
Fieser 01,195
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 236.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller, pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.