Läs mer
trans-1,2-Dibromocyclohexane, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10715181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10715181 25 mL Glass bottle 25ml
10591554 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10715181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112770250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7429-37-0
Molekylformel C6H10Br2
Molekylvikt (g/mol) 241.95
MDL-nummer MFCD00003820
InChI-nyckel CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC-namn (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane
LEDER Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Namnnotering 99%
Färg Yellow
Densitet 1.7800g/mL, 1.78
Kokpunkt 145°C (100.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H10Br2
Brytningsindex 1.5510 to 1.553
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05, 24
Formel vikt 241.95
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid