Läs mer
trans-1,2-Dichlorocyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-1,2-Dichlorocyclohexane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 152.016 |