Läs mer
trans-1,2-dikloretylen, 98 %, stab. med 4-metoxyfenol
Produktkod. 11398865
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398865 25 g 25g
11308875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13994.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96,94 g/mol
trans-1,2-dikloretylen används vid framställning av lösningsmedel och i kemiska blandningar. Det fungerar också som ett syntetiskt medel och aktiv beståndsdel i parfymer. Dessutom används den för elektronikrengöring, precisionsrengöring och metallrengöring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-1,2-dikloretylen används vid framställning av lösningsmedel och i kemiska blandningar. Det fungerar också som ett syntetiskt medel och aktiv beståndsdel i parfymer. Dessutom används den för elektronikrengöring, precisionsrengöring och metallrengöring.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, aceton, bensen och kloroform. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljus-, luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-60-5
Molekylformel C2H2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 96.94
MDL-nummer MFCD00062942
InChI-nyckel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC-namn (E)-1,2-dikloreten
LEDER Cl\C=C\Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Dichloroethylene
Namnnotering stabiliserat med 4-metoxyfenol
Smältpunkt -50 °C
Densitet 1.252
Kokpunkt 47 °C till 49 °C
Flampunkt 2 °C (35 °F)
Brytningsindex 1.4455
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1150
Beilstein 1420761
Merck Index 14,92
Löslighetsinformation Blandad med etanol, etyleter, aceton, bensen och kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 96.94
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.