missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-1,2-Diphenylcyclobutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-1,2-Diphenylcyclobutane |
| CAS | 20071-09-4 |
| Molekylformel | C16H16 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | rel-1,1'-(1R,2R)-1,2-Cyclobutanediylbis[benzene], trans-1,1’-(1,2-Cyclobutanediyl)bis-benzene, NSD 09 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16(15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | C1C[C@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vikt | 208.1252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?