Läs mer
trans-1-(3'-Carboxy-4'-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-1-(3'-Carboxy-4'-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethene |
| CAS | 150258-63-2 |
| Molekylformel | C15 H12 O5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 5-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-11-4-6-13(17)10(8-11)3-1-9-2-5-14(18)12(7-9)15(19)20/h1-8,16-18H,(H,19,20)/b3-1+ |
| LEDER | OC(=O)c1cc(\C=C\c2cc(O)ccc2O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 5-[(E)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)vinyl]-2-hydroxy-benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.25 |
| Formel vikt | 272.0685 |