Läs mer
trans-1,3-diklorpropen, TRC
Produktkod. 30135080
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135080 1 g
30134896 5 g
30010576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4345301G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10061-02-6
Molekylformel C3 H4 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 110.97
Synonym 1-Propene, 1,3-dichloro-, (E)-, Propene, 1,3-dichloro-, (E)- (8CI), (1E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloro-1-propene, trans-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropylene, trans-3-Chloroallyl chloride, trans-Telone
IUPAC-namn (E)-1,3-diklorprop-1-en
LEDER ClC\C=C\Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,3-Dichloropropene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Formel vikt 109.969