Läs mer
trans-1,4-cyklohexandiisocyanat, 97 %
Produktkod. 11392827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392827 1 g 1g
11302837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15991.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7517-76-2 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Blandade aromatiska/alicykliska polyimider framställdes genom polykondensationsreaktioner av trans-1,4-cyklohexandiisocyanat CHDI med PMDA, BTDA och 6FDA. Den intermediära reaktiviteten som observerats för CHDI tillåter framställning av polyuretaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Blandade aromatiska/alicykliska polyimider framställdes genom polykondensationsreaktioner av trans-1,4-cyklohexandiisocyanat CHDI med PMDA, BTDA och 6FDA. Den intermediära reaktiviteten som observerats för CHDI tillåter framställning av polyuretaner.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Noter
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt, vatten, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7517-76-2
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00074787
InChI-nyckel CDMDQYCEEKCBGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-diisocyanatocyclohexane, trans-1,4-cyclohexane diisocyanate, trans-1,4-cyclohexanediisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, cyclohexane, 1,4-diisocyanato, cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, trans, cyclohexane-1,4-diisocyanate, trans-1,4-cyclohexyleneisocyanate, 1,4-cyclohexyl di-isocyanate, cis-1,4-cyclohexylenediisocyanate
PubChem CID 17367
IUPAC-namn 1,4-diisocyanatocyklohexan
LEDER C1CC(CCC1N=C=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Smältpunkt 59 °C till 62 °C
Kokpunkt 145 °C till 146 °C (32 mmHg)
Odör Irriterande
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2804862
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.