Läs mer
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-1,4-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 3236-48-4 |
| Molekylformel | C8H16O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (trans-4-Hydroxymethylcyclohexyl)methanol, trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2 |
| LEDER | OC[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1 |
| IUPAC-namn | [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.115 |