Läs mer
trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyklohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418648
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418648 1 g 1g
15428648 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62060.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 873537-32-7 | Molekylformel: C12H20N2O2 | Molekylvikt: 224,304 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873537-32-7
Molekylformel C12H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 224.304
MDL-nummer MFCD11707221
InChI-nyckel QHZJRHRMFIDRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-cyanocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-cyanocyclohexylcarbamate, 4-cyano-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-cyanocyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-cyanocyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-cyanocyclohexyl carbamate, qhzjrhrmfidrfl-mgcohnpysa-n, trans-1-boc-amino-4-cyanocyclohexane, trans tert-butyl 4-cyanocyclohexyl carbamate
PubChem CID 46172880
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-cyanocyklohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane
UN-nummer UN3439
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.