Läs mer
trans-1-(Boc-amino)-4-ethynylcyclohexane, 97%
Produktkod. 15439358
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439358 250 mg 250mg
15429358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62905.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947141-86-8 | C13H21NO2 | 223.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947141-86-8
Molekylformel C13H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 223.32
MDL-nummer MFCD12963985
InChI-nyckel NZTBBJYAWNVCOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-ethynylcyclohexane, tert-butyl n-4-ethynylcyclohexyl carbamate, nztbbjyawnvcoe-xypyzodxsa-n, tert-butyl trans 4-ethynylcyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexanecarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexyl carbamate, trans-4-ethynyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,4r-4-ethynylcyclohexyl carbamate, 1alpha,4beta-4-ethynylcyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 57538360
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-etynylcyklohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1-(Boc-amino)-4-ethynylcyclohexane
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.