Läs mer
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroximetyl)cyklohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447486 1 g 1g
15457486 5 g 5g
15467486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62487.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 239074-29-4 | C12H23NO3 | 229.32 g/mol
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroximetyl)cyklohexan används för att framställa C-2-hydroxietylimidazopyrrolo-pyridiner som JAK1-hämmare. Det används också för att förbereda Mer kinashämmare för behandling av pediatrisk akut lymfatisk leukemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroximetyl)cyklohexan används för att framställa C-2-hydroxietylimidazopyrrolo-pyridiner som JAK1-hämmare. Det används också för att förbereda Mer kinashämmare för behandling av pediatrisk akut lymfatisk leukemi.
Löslighet
Lite löslig (4,4 g/°L) (25 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 239074-29-4
Molekylformel C12H23NO3
Molekylvikt (g/mol) 229.32
MDL-nummer MFCD03844605
InChI-nyckel SGNKPJPMWHKOJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, trans-n-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl-cyclohexylcarbamate, trans-tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate
PubChem CID 10513598
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(hydroximetyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane
Löslighetsinformation Slightly Soluble (4.4g/L) (25°C).
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.