Läs mer
trans-1-(Boc-amino)-4-(N-metoxi-N-metylkarbamoyl)cyklohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487376
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487376 5 g 5g
15497376 250 mg 250mg
15477376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62397.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400898-92-2 | C14H26N2O4 | 286.372 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400898-92-2
Molekylformel C14H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 286.372
MDL-nummer MFCD08436075
InChI-nyckel VCYMEIIREZLGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl cis-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexane, vcymeiirezlgfn-phimtyicsa-n, vcymeiirezlgfn-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720928
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-[metoxi(metyl)karbamoyl]cyklohexyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C(=O)N(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1-(Boc-amino)-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)cyclohexane
Kvantitet 5 g
Formel vikt 286.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.