missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-1-Fluoro-4-(4-n-heptylcyclohexyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15452006
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452006 1 g 1g
15462006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15452006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55274.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76802-59-0
Molekylformel C19H29F
Molekylvikt (g/mol) 276.439
MDL-nummer MFCD11053424
InChI-nyckel ZPNZXIUICNXXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-fluoro-4-4-heptylcyclohexyl benzene, trans-4'-heptylcyclohexyl-4-fluorobenzene, trans-1-fluoro-4-4-heptyl-cyclohexyl-benzene, 1-fluoro-4-4-heptylcyclohexyl benzene #, benzene, 1-fluoro-4-4-heptylcyclohexyl, 1-fluoro-4-trans-4-heptylcyclohexyl benzene, 1alpha-heptyl-4beta-4-fluorophenyl cyclohexane, trans-1-fluoro-4-4-n-heptylcyclohexyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-trans-4-heptylcyclohexyl, trans-4-heptylcyclohexyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 578935
IUPAC-namn 1-fluoro-4-(4-heptylcyclohexyl)benzene
LEDER CCCCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-1-Fluoro-4-(4-n-heptylcyclohexyl)benzene
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 276.44
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.