Läs mer
trans-1-oktenylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11315535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315535 1 g 1g
11325535 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19697.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 83947-55-1 | Molekylformel: C14H27BO2 | Molekylvikt: 238,178 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83947-55-1
Molekylformel C14H27BO2
Molekylvikt (g/mol) 238.178
MDL-nummer MFCD03453667
InChI-nyckel KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5706555
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-[(E)-okt-1-enyl]-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 1 g
Beilstein 7291389
Formel vikt 238.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.