Läs mer
trans-(15S)-Latanoprost, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans (15S)-Latanoprost |
| CAS | 1235141-39-5 |
| Molekylformel | C26 H40 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (5E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, Isoproyl (E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate, (5E,15S)-Latanoprost, 5,6-trans-(15S)-Latanoprost |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3+/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCC\C=C\C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.59 |
| Formel vikt | 432.2876 |