Läs mer
trans-(1R,2R)-N,N'-Bismetyl-1,2-cyklohexanedimin, TRC
Produktkod. 30343309
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30343309 2.5 g
1 options
Produktkod. 30343309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4948002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS 67579-81-1
Molekylformel C8 H18 N2
Kvantitet 2.5 g
Synonym trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
LEDER CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
IUPAC-namn (1R,2R)-1-N,2-N-dimetylcyklohexan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 142.24
Formel vikt 142.147