Läs mer
trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249706 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15249706 25 g 25g
15229706 1 g 1g
15239706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15249706 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451020250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 70708-33-7
Molekylformel C8H18N2·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 215.17
InChI-nyckel UDYXZFBJGBDHHP-RHJRFJOKSA-N
Synonym 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-n,n'-dimethyl-1,2-diaminocyclohexane dihydrochloride, 1,2-cyclohexanediamine, n,n'-dimethyl-, dihydrochloride, 1r-trans, trans-1r,2r---n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine 2hcl, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
PubChem CID 44890801
IUPAC-namn (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER CNC1CCCCC1NC.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
Analysprocentintervall 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 215.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.