Läs mer
trans-2-[3-(4-tert-butylfenyl)-2-metyl-2-propenyliden]malononitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile |
| CAS | 300364-84-5 |
| Molekylformel | C17 H18 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+ |
| LEDER | C\C(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(C#N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[(E)-3-(4-tert-butylfenyl)-2-metyl-prop-2-enyliden] propandinitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.34 |
| Formel vikt | 250.147 |