Läs mer
trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11321387
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321387 5 g 5g
11331387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01703.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33130-03-9
Molekylformel C12H14O5
Molekylvikt (g/mol) 238.239
MDL-nummer MFCD00014376
InChI-nyckel ZYOPDNLIHHFGEC-FNORWQNLSA-N
Synonym 2,3,4-trimethoxycinnamic acid, trans-2,3,4-trimethoxycinnamic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl propenoic acid, trans-2, 3, 4-trimethoxycinnamate, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735841
IUPAC-namn (E)-3-(2,3,4-trimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid
Smältpunkt 172°C to 176°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2657904
Formel vikt 238.24
Procent renhet 99%