Läs mer
trans-2,3-dimetylakrylsyra, 98 %
Produktkod. 10407340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10407340 25 g Glasflaska 25g
10103240 100 g Glasflaska 100g
10308753 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138970250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-59-1
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00066864
InChI-nyckel UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonym tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC-namn (E)-2-metylbut-2-ensyra
LEDER C\C=C(/C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Smältpunkt 61,0 °C till 65,0 °C
Färg Vit till Beige
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 198,4 °C
Flampunkt 95 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH=C(CH3)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 430
Merck Index 15, 9589
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: 1g/10 ml metanol, löslig i alkohol och eter
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.