Läs mer
trans-2,3-epoxibutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359749
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359749 1 g 1g
11339749 5 g 5g
11349749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22005.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21490-63-1 | C4H8O | 72.107 g/mol
En högre ordningens kuprat reagerade med trans-2,3-epoxibutan och ett högt utbyte räknades både på epoxiden (96%) och på haloalkanen (85%). Enolat som härrör från trans-2,3-epoxibutan har kiralt igenkänning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En högre ordningens kuprat reagerade med trans-2,3-epoxibutan och ett högt utbyte räknades både på epoxiden (96%) och på haloalkanen (85%). Enolat som härrör från trans-2,3-epoxibutan har kiralt igenkänning.
Löslighet Lösligt i vatten
(95g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21490-63-1
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.107
MDL-nummer MFCD00005129
InChI-nyckel PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Synonym trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
PubChem CID 6432237
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dimetyloxiran
LEDER CC1C(O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2,3-Epoxybutane
Densitet 0.804
Kokpunkt 54°C to 55°C
Flampunkt −26°C (−14°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.373
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 79772
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water(95g/L).
Formel vikt 72.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.