Läs mer
trans-2-(4-Brombensoyl)-1-cyklohexankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10572461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10572461 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10572461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298690010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS 212757-09-0
Smältpunkt 163 °C till 169 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H15O3Br
MDL-nummer MFCD00800528
Kvantitet 1 g
Synonym 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, 98, 1r,2r-2-4-bromophenyl carbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 2-4-bromobenzoyl-, 1r,2r-rel
InChI-nyckel OVZXXISOLDHARA-VXGBXAGGSA-N
LEDER C1CCC(C(C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
IUPAC-namn (1R,2R)-2-(4-brombensoyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 311.17
PubChem CID 2725095
Formel vikt 311.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.