Läs mer
trans-2-(4-klorfenyl)vinylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10351720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351720 1 g Glasflaska 1g
10505490 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431340010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 154230-29-2 | C8H8BClO2 | 182.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154230-29-2
Molekylformel C8H8BClO2
Molekylvikt (g/mol) 182.41
MDL-nummer MFCD02093767
InChI-nyckel HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-2-4-chlorophenyl vinylboronic acid, 4-chlorostyryl boronic acid, e-2-4-chlorophenyl ethenyl boronic acid, e-4-chlorostyrylboronic acid, boronic acid, 1e-2-4-chlorophenyl ethenyl, e-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, trans-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, rarechem al ba 0169, e-2-4-chlorophenyl vinyl boronic acid, 4-chlorostyrylboronic acid
PubChem CID 642694
IUPAC-namn [(E)-2-(4-klorfenyl)etenyl]borsyra
LEDER OB(O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-(4-chlorophenyl)vinylboronic acid
Smältpunkt 133.0°C to 134.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.41
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.