Läs mer
trans-[2-(4-tert-Butyloxycarbonylamino)cyclohexyloxy]tetrahydro-2H-pyran-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-[2-(4-tert-Butyloxycarbonylamino)cyclohexyloxy]tetrahydro-2H-pyran-d5 |
| CAS | 1322626-69-6 |
| Molekylformel | C16H24D5NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29NO4/c1-16(2,3)21-15(18)17-12-7-9-13(10-8-12)20-14-6-4-5-11-19-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3,(H,17,18)/i9D2,10D2,13D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])OC2CCCCO2)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-(oxan-2-yloxy)cyclohexyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.44 |
| Formel vikt | 304.241 |