Läs mer
trans-2,5-Dimethylpiperazine, 98%
Produktkod. 11486376
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486376 5 g 5g
11496376 25 g 25g
11406386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23150.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2815-34-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2815-34-1
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD00070516
InChI-nyckel NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Synonym trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine #
PubChem CID 220672
IUPAC-namn (2R,5S)-2,5-dimetylpiperazin
LEDER CC1CNC(CN1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2,5-Dimethylpiperazine
Smältpunkt 115°C to 119°C
Kokpunkt 162°C to 165°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 79886
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.