Läs mer
trans-2,5-Dimethylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2,5-Dimethylpiperazine |
| CAS | 2815-34-1 |
| Molekylformel | C6H14N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, NSC 3708, meso-2,5-Dimethylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+ |
| LEDER | C[C@@H]1CN[C@@H](C)CN1 |
| IUPAC-namn | (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1157 |