Läs mer
trans-2,6-Dimethylmorpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 6485-45-6 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2R,6R)-rel-2,6-Dimethylmorpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | C[C@H](CNC1)O[C@@H]1C |
| IUPAC-namn | (2R,6R)-2,6-dimethylmorpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.1 |