Läs mer
trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide, Mikromol™
Beskrivning
trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide |
| CAS | 15942-11-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide, Benzamide, o-amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)-, trans- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(16)8-6-9/h1-4,9-10,16H,5-8,14H2,(H,15,17)/t9-,10- |
| LEDER | Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide |
| Visa mer |