Läs mer
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 97+%
Produktkod. 11446026
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446026 5 g 5g
11456026 25 g 25g
11466026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22324.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5456-63-3
Molekylformel C6H13ClNO
Molekylvikt (g/mol) 150.63
MDL-nummer MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
InChI-nyckel SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
IUPAC-namn (lR,2R)-2-aminocyklohexan-1-ol-hydrokloridyl
LEDER [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Smältpunkt 172°C to 175°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Synonym trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Formel vikt 151.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.