Läs mer
trans-2-(Benzylamino)cyclohexanol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11459380
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11459380
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50253.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40571-86-6
Molekylformel C13H19NO
Molekylvikt (g/mol) 205.301
MDL-nummer MFCD00145421
InChI-nyckel NJNCYFUGUYIMEQ-CHWSQXEVSA-N
Synonym 1r,2r-2-benzylamino cyclohexanol, trans-2-benzylamino cyclohexanol, trans-2-benzylamino-1-cyclohexanol, 1r,2r-2-benzylamino cyclohexan-1-ol, 1r,2r-2-benzylamino-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 2-phenylmethyl amino-, 1r-trans, 2-benzylamino-cyclohexanol, trans-2-benzylamino-cyclohexanol, pubchem19547, trans-2-benzylaminocyclohexan-1-ol
PubChem CID 2724650
IUPAC-namn (1R,2R)-2-(benzylamino)cyclohexan-1-ol
LEDER C1CCC(C(C1)NCC2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-(Benzylamino)cyclohexanol
Smältpunkt 67°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.3
Procent renhet 99%