Läs mer
trans-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 15426926
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426926 250 mg 250mg
15428608 1 g 1g
15438608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15426926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62007.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 209128-50-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209128-50-7
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.303
MDL-nummer MFCD02094138
InChI-nyckel QJEQJDJFJWWURK-RKDXNWHRSA-N
Synonym boc-1,2-trans-achc-oh, trans-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, boc-trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1-t-butyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, pubchem24192, trans-2-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 1512488
IUPAC-namn (1R,2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 243.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.