Läs mer
trans-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol, 97%
Produktkod. 15428778
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428778 250 mg 250mg
15418778 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62222.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170299-53-3 | C9H17NO3 | 187.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 170299-53-3
Molekylformel C9H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
MDL-nummer MFCD03844612
InChI-nyckel OCKKMJSVLVALMF-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl trans-2-hydroxymethyl cyclopropylcarbamate, trans-1-boc-amino-2-hydroxymethyl cyclopropane, tert-butyl 1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, tert-butyl trans-2-hydroxymethyl-cyclopropylcarbamate, 1r-2alpha-tert-butoxycarbonylamino cyclopropane-1beta-methanol, trans-2-hydroxymethyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, trans
PubChem CID 24720934
IUPAC-namn tert-butyl N-[(lR,2R)-2-(hydroximetyl)cyklopropyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CC1CO
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.