missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate |
| CAS | 61397-57-7 |
| Molekylformel | C18H15BrCl2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2R,4S)-rel-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15BrCl2O4/c19-11-18(15-7-6-13(20)8-16(15)21)24-10-14(25-18)9-23-17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,14H,9-11H2/t14-,18-/m0/s1 |
| LEDER | Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(CBr)OC[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| IUPAC-namn | [(2R,4R)-2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.12 |
| Formel vikt | 443.9531 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?