Läs mer
trans-2-Butenamide, TRC
Produktkod. 30240739
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30240739 250 mg
1 options
Produktkod. 30240739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB690200250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-37-6
Molekylformel C4 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 85.1
IUPAC-namn (E)-but-2-enamide
LEDER C\C=C\C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Butenamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H2,5,6)/b3-2+
Formel vikt 85.0528