Läs mer
trans-2-Butenyl acetate, 95%
Produktkod. 11382237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382237 5 g 5g
11392237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09734.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-08-0 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-08-0
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00039912
InChI-nyckel WNHXJHGRIHUOTG-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-butenyl acetate, crotyl acetate, e-2-butenyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, e-crotyl acetate, e-but-2-enyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, 2e, 2-buten-1-ol, 1-acetate, 2e, 2e-but-2-en-1-yl acetate, e-2-buten-1-yl acetate
PubChem CID 5363082
IUPAC-namn [(E)-but-2-enyl]acetat
LEDER CC=CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Butenyl acetate
Densitet 0.919
Kokpunkt 128°C to 130°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720994
Formel vikt 114.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.