Läs mer
trans-2,cis-6-Nonadienal, 90+% (major isomer), remainder mainly trans,trans-isomer
Produktkod. 11473917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473917 1 g 1g
11483917 5 g 5g
11493917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18356.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 557-48-2 | C9H14O | 138.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-48-2
Molekylformel C9H14O
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00007009
InChI-nyckel HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Synonym trans-2,cis-6-nonadienal, violet leaf aldehyde, cucumber aldehyde, 2e,6z-nona-2,6-dienal, 2,6-nonadienal, 2e,6z, nona-2,6-dienal, e,z-2,6-nonadienal, 2e,6z-nonadienal, 2e,6z-nona-2,6-dien-1-al, 2-trans-6-cis-nonadienal
PubChem CID 643731
ChEBI CHEBI:7610
IUPAC-namn (2E,6Z)-nona-2,6-dienal
LEDER CCC=CCCC=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2,cis-6-Nonadienal
Densitet 0.866
Kokpunkt 90°C (4 mmHg)
Flampunkt 76°C (169°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen trans,trans-isomer
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.2
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.