Läs mer
trans-2, cis-6-nonadienal, TRC
Produktkod. 30003351
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30003351 5 g
1 options
Produktkod. 30003351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6493655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2, cis-6-Nonadienal
CAS 557-48-2
Molekylformel C9 H14 O
Kvantitet 5 g
Synonym 2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-, 2,6-Nonadienal, (E,Z)- (8CI), 2,6-Nonadienal, trans,cis- (7CI), (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-Nona-2,6-dienal, (2E,6Z)-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadien-1-al, (E,Z)-2,6-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadienal, 2-trans-6-cis-Nonadienal, trans,cis-2,6-Nonadienal, trans-2,cis-6-Nonadienal
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
LEDER CC\C=C/CC\C=C\C=O
IUPAC-namn (2E,6Z)-nona-2,6-dienal
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Formel vikt 138.1045