Läs mer
trans-2-Decenal, 95%
Produktkod. 11357625
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357625 5 g 5g
11367625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05901.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans-2-Decenal är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-2-Decenal är en viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3913-81-3
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00014679
InChI-nyckel MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Synonym trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
PubChem CID 5283345
LEDER CCCCCCC\C=C\C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Decenal
Densitet 0.84
Kokpunkt 117°C (17 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 5 g
Beilstein 1704445
Löslighetsinformation Not miscible in water.
IUPAC-namn (E)-dec-2-enal
Formel vikt 154.25
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.