Läs mer
trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-8(2)6-4-3-5-7(6)9/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 129.1154 |