Läs mer
trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester, 95%
Produktkod. p-7032047
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15458425
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33367.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1201905-61-4
Molekylformel C10H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 198.07
MDL-nummer MFCD09702441,MFCD09998813
InChI-nyckel MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 21973908
IUPAC-namn 2-[(E)-2-etoxietenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Kokpunkt 50°C (0.3 mmHg)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.