Läs mer
trans-2-hexen-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10357380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357380 100 mL Glasflaska 100ml
10347380 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-95-0
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00002927
InChI-nyckel ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
LEDER CCC\C=C\CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Hexen-1-ol
Namnnotering 96%
Färg Färglös
Densitet 0.8440g/mL, 0.844
Kokpunkt 158.0°C to 160.0°C
Flampunkt 54°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Brytningsindex 1.4350 to 1.4410
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, II, 486
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC-namn (2E)-hex-2-en-1-ol
Formel vikt 100.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-2-Hexen-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.