Läs mer
trans-2-Hexen-1-ol, 97%
Produktkod. 11420823
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420823 25 g 25g
11430823 100 g 100g
11440823 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13272.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-95-0
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00002927
InChI-nyckel ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
LEDER CCC\C=C\CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Hexen-1-ol
Densitet 0.843
Kokpunkt 158°C to 160°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1719709
IUPAC-namn (2E)-hex-2-en-1-ol
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.